(R)-Methyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
396790250
ACRO396790250EA 127 EUR
ACRO396790250
(R)-Methyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride 98%
(R)-Methyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride
Formel: C₄H₉O₃N·HCl
Schmelzpunkt: 152…161 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00066121
CAS-Nummer: 5874-57-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Specific optical rotation -2.5° to -4.5° (20°C, 589 nm) (C=4, methanol)