Pyridin für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Azabenzene, Azine
396800010
ACRO396800010EA 174 EUR
ACRO396800010
Pyridin für die HPLC
Pyridine
Formel: C₅H₅N
Siedepunkt: 115 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 0,978 g/cm³
Flammpunkt: 17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011732
CAS-Nummer: 110-86-1
UN: 1282
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.8 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %