5-Aza-2'-deoxycytidine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
396810100
396810500
ACRO396810100EA
162
EUR
ACRO396810100
ACRO396810500
5-Aza-2'-deoxycytidine 98%
5-Aza-2'-deoxycytidine
Appearance: White to off-white Powder
Formel:
C₈H₁₂N₄O₄ Schmelzpunkt: 200 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00043011 CAS-Nummer: 2353-33-5 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % |
HPLC | ≥97.5 % |