(4-Boc-aminophenyl)boronic acid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Boc-Aminophenyl)Boronic Acid, 4-Boc-aminophenylboronic acid, (4-Boc-Aminophenyl)boronic acid, 4-(N-BOC-amino)phenylboronic acid, [4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]phenyl]boronic Acid
397030010
ACRO397030010EA
69.2
EUR
ACRO397030010
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid 97%
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid
Formel:
C₁₁H₁₆BNO₄ Molecular Weight: 237,062 g/mol Schmelzpunkt: 199…204 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093054 CAS-Nummer: 380430-49-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to brown Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |