di-Kaliumhydrogenphosphat 1.0 M in Wasser
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
397080010
397080025
ACRO397080010EA
61.7
EUR
ACRO397080010
ACRO397080025
di-Kaliumhydrogenphosphat 1.0 M in Wasser
di-Kaliumhydrogenphosphat
Formel:
K₂HPO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011383 CAS-Nummer: 7758-11-4 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration with HClO4 | 1.0 M Exact strength on the certificate of analysis |