Castor oil ethoxylated pH 6.0-8.1
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
397282500
397280010
ACRO397282500EA
83.8
EUR
ACRO397282500
ACRO397280010
Castor oil ethoxylated pH 6.0-8.1
Castor oil ethoxylated
Siedepunkt:
>100 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 4 °C Dichte: 1,05 g/cm³ Flammpunkt: 257 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00130879 CAS-Nummer: 61791-12-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤3.0 % |
pH | 6.0 to 8.0 (10 % in water) |
Hydroxyl value | 65 to 78 mg KOH/g |
Iodine value | 25 to 35 g I2/100 g |
Saponification value | 65 to 70 mg KOH/g |