4-Picolylbromid Hydrobromid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
397330050
397330250
ACRO397330050EA
59
EUR
ACRO397330050
ACRO397330250
4-Picolylbromid Hydrobromid 97%
4-Picolylbromid Hydrobromid
Formel:
C₆H₇Br₂N Molecular Weight: 252.94 g/mol Schmelzpunkt: 189…192 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01863545 CAS-Nummer: 73870-24-3 UN: 3261 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 189 to 192 °C |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |