1,3-Difluor-2-nitrobenzol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6-Difluoronitrobenzene
397340050
ACRO397340050EA 196 EUR
ACRO397340050
1,3-Difluor-2-nitrobenzol 98%
1,3-Difluor-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₃F₂NO₂
Molecular Weight: 159.09 g/mol
Siedepunkt: 91…92 °C (11 mmHg)
Dichte: 1.503 g/cm³
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00192035
CAS-Nummer: 19064-24-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to orange Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure