6-Bromindol 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Bromo-1H-indole
397360010 397360050 397362500
ACRO397360010EA 130 EUR
ACRO397360010 ACRO397360050 ACRO397362500
6-Bromindol 96%
6-Bromindol
Formel: C₈H₆BrN
Schmelzpunkt: 92…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00238550
CAS-Nummer: 52415-29-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 96 °C
GC ≥95 %