N-Acetylguanidine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
397440050
397440250
ACRO397440050EA
63.3
EUR
ACRO397440050
ACRO397440250
N-Acetylguanidine 97%
N-Acetylguanidine
Formel:
C₃H₇N₃O Schmelzpunkt: 181…183 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075615 CAS-Nummer: 5699-40-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |