7-Methoxyindol 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 7-Methoxy-1H-indole, Indol-7-yl methyl ether

397520010
ACRO397520010EA 212 EUR
ACRO397520010
7-Methoxyindol 97%
7-Methoxyindol
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,18 g/mol
Siedepunkt: 166 °C (27 mmHg)
Dichte: 1,126 g/cm³
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00047203
CAS-Nummer: 3189-22-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR