4-Fluorindol 96%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Fluoro-1H-indole

397650010
ACRO397650010EA 179 EUR
ACRO397650010
4-Fluorindol 96%
4-Fluorindol
Formel: C₈H₆FN
Molecular Weight: 135.14 g/mol
Siedepunkt: 90 °C (.4 mmHg)
Schmelzpunkt: 32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055992
CAS-Nummer: 387-43-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Off-white to beige Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR