3-Brom-4-fluorbenzoesäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
397700050
ACRO397700050EA 122 EUR
ACRO397700050
3-Brom-4-fluorbenzoesäure 98%
3-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrFO₂
Schmelzpunkt: 138…140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042463
CAS-Nummer: 1007-16-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 144 °C
HPLC ≥97.5 %