1-Iod-3,3,3-trifluorpropan 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

397740010 397740050
ACRO397740010EA 19.1 EUR
ACRO397740010 ACRO397740050
1-Iod-3,3,3-trifluorpropan 98%
1-Iod-3,3,3-trifluorpropan
Formel: C₃H₄F₃I
Siedepunkt: 89…91 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,911 g/cm³
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038531
CAS-Nummer: 460-37-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR