2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzoylchlorid 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

397820050
ACRO397820050EA 131 EUR
ACRO397820050
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzoylchlorid 97%
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₃ClF₄O
Molecular Weight: 226,56 g/mol
Siedepunkt: 188…189 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,5 g/cm³
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061155
CAS-Nummer: 126917-10-0
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR