Milrinon 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
6-Methyl-5-(4-pyridyl)-2-pyridone-3-carbonitrile, 2-Methyl-6-oxo-1,6-dihydro-[3,4'-bipyridine]-5-carbonitrile, 3-Cyano-6-methyl-5-(4-pyridyl)-2-pyridone
397870500
ACRO397870500EA
524
EUR
ACRO397870500
Milrinon 97%
Milrinon
Appearance: White to light pink Powder
Formel:
C₁₂H₉N₃O Molecular Weight: 211,22 g/mol Schmelzpunkt: >280 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00133539 CAS-Nummer: 78415-72-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light pink Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |