2-Nitroethanol 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

397960050 397960250 397961000
ACRO397960050EA 47.2 EUR
ACRO397960050 ACRO397960250 ACRO397961000
2-Nitroethanol 97%
2-Nitroethanol
Formel: C₂H₅NO₃
Siedepunkt: 203…206 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 1,292 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007405
CAS-Nummer: 625-48-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR