2-Chlor-4-hydroxybenzaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
398030010
ACRO398030010EA
138
EUR
ACRO398030010
2-Chlor-4-hydroxybenzaldehyd 97%
2-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel:
C₇H₅ClO₂ Molecular Weight: 156,57 g/mol Schmelzpunkt: 145…148 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052184 CAS-Nummer: 56962-11-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to tan Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 145 to 150 °C |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |