Piperidin-3-amine dihydrochloride 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
piperidin-3-amine dihydrochloride, 3-Aminopiperidine dihydrochloride, 3-Amino-Piperidine Di-Hydrochloride
398110010
398112500
ACRO398110010EA
294
EUR
ACRO398110010
ACRO398112500
Piperidin-3-amine dihydrochloride 97%
Piperidin-3-amine dihydrochloride
Formel:
C₅H₁₄Cl₂N₂ Molecular Weight: 173.081 g/mol Schmelzpunkt: 230 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012773 CAS-Nummer: 138060-07-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to beige Powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |