6-Nitro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Nitrobenzoxazole-2(3H)-one
398150050
ACRO398150050EA 74.8 EUR
ACRO398150050
6-Nitro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one 97%
6-Nitro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Formel: C₇H₄N₂O₄
Molecular Weight: 180,12 g/mol
Schmelzpunkt: 244…247 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00463755
CAS-Nummer: 4694-91-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow to light grey Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %