9,9-Di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
398310050
ACRO398310050EA 198 EUR
ACRO398310050
9,9-Di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid 98%
9,9-Di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid
Formel: C₂₉H₄₄B₂O₄
Schmelzpunkt: 158…162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03701608
CAS-Nummer: 258865-48-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %