6-Chlornicotinonitril 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
398390050
398390250
ACRO398390050EA
30.6
EUR
ACRO398390050
ACRO398390250
6-Chlornicotinonitril 97%
6-Chlornicotinonitril
Formel:
C₆H₃ClN₂ Siedepunkt: 107 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 113…116 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00084941 CAS-Nummer: 33252-28-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 116 to 120 °C |
GC | ≥96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...