6-Chlornicotinonitril 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

398390050 398390250
ACRO398390050EA 30.6 EUR
ACRO398390050 ACRO398390250
6-Chlornicotinonitril 97%
6-Chlornicotinonitril
Formel: C₆H₃ClN₂
Siedepunkt: 107 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 113…116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084941
CAS-Nummer: 33252-28-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR