2-Brom-6-nitrotoluol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
398420050
ACRO398420050EA 35 EUR
ACRO398420050
2-Brom-6-nitrotoluol 98%
2-Brom-6-nitrotoluol
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molecular Weight: 216,03 g/mol
Siedepunkt: 143 °C (22 mmHg)
Schmelzpunkt: 38…41 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009792
CAS-Nummer: 55289-35-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light beige to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 42 °C
GC ≥97.5 %