4-(Trifluoromethyl)styrene 98+% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(Trifluoromethyl)-4-vinylbenzene
Stabilisierung: Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC) 0,1%
398460010
ACRO398460010EA 127 EUR
ACRO398460010
4-(Trifluoromethyl)styrene 98+% stabilisiert
4-(Trifluoromethyl)styrene
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel: C₉H₇F₃
Molecular Weight: 172,15 g/mol
Siedepunkt: 65,8 °C (40 mmHg)
Dichte: 1,165 g/cm³
Flammpunkt: 42 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00075539
CAS-Nummer: 402-50-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Stabilizer 0.1 % 4-tert.-Butylcatechol