3H-Imidazo[4,5-c]pyridine 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 5-Aza-1H-benzoimidazole, 5-Azabenzimidazole

398500010
ACRO398500010EA 61.6 EUR
ACRO398500010
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine 97%
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine
Formel: C₆H₅N₃
Schmelzpunkt: 168…172 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051808
CAS-Nummer: 272-97-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 172 °C
HPLC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR