5-Methoxytryptamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
398580010
ACRO398580010EA 109 EUR
ACRO398580010
5-Methoxytryptamin 97%
5-Methoxytryptamin
Formel: C₁₁H₁₄N₂O
Schmelzpunkt: 120 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005662
CAS-Nummer: 608-07-1
UN: 3263
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 123 °C
GC ≥96.0 %