(5R,6S)-(-)-4-Benzyloxycarbonyl-5,6-diphenyl-2-morpholinone 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
benzyl (2R,3S)-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, Benzyl (2R,3S)-(-)-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, (2R,3S)-Benzyl 6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate
398660010
ACRO398660010EA
96.9
EUR
ACRO398660010
(5R,6S)-(-)-4-Benzyloxycarbonyl-5,6-diphenyl-2-morpholinone 98%
(5R,6S)-(-)-4-Benzyloxycarbonyl-5,6-diphenyl-2-morpholinone
Formel:
C₂₄H₂₁NO₄ Molecular Weight: 387,435 g/mol Schmelzpunkt: 205…207 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00074958 CAS-Nummer: 100516-54-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -64° to -68° (25°C, 589 nm) (c=5.5,CH2Cl2) |