ω-Brom-2-nitroacetophenon 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Brommethyl-o-nitrophenylketon, 2-Brom-2'-nitroacetophenon, α-Brom-2-nitroacetophenon, 2-Nitrophenacylbromid
398850050
ACRO398850050EA 124 EUR
ACRO398850050
ω-Brom-2-nitroacetophenon 98%
ω-Brom-2-nitroacetophenon
Formel: C₈H₆BrNO₃
Molecular Weight: 244,04 g/mol
Schmelzpunkt: 55…57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010294
CAS-Nummer: 6851-99-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 58 °C
GC ≥97.5 %