3-Fluorsalicylaldehyd
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
398890010
ACRO398890010EA 200 EUR
ACRO398890010
3-Fluorsalicylaldehyd
3-Fluorsalicylaldehyd
Formel: C₇H₅FO₂
Schmelzpunkt: 68…70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003319
CAS-Nummer: 394-50-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 72 °C
GC ≥96.0 %