(4S)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinon 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (4S)-(-)-beta-Hydroxy-gamma-butyrolactam, (S)-4-Hydroxy-2-pyrrolidone, (S)-(-)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone
398970050
ACRO398970050EA 235 EUR
ACRO398970050
(4S)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinon 98%
(S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-one
Formel: C₄H₇NO₂
Molecular Weight: 101,105 g/mol
Schmelzpunkt: 156 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00273370
CAS-Nummer: 68108-18-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 159 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -40° to -46° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH)