Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

399160010 399160050
ACRO399160010EA 93.5 EUR
ACRO399160010 ACRO399160050
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate 95%
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate
Formel: C₁₁H₁₁BrO₃
Siedepunkt: 268…269 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,432 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00231243
CAS-Nummer: 26510-95-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR