1,4-Dihydro-2,6-dimethylpyridin-3,5-dicarbonsäure-diethylester 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Hantzsch Ester, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Diethyl Ester, Diethyl 1,4-dihydro-3,5-pyridinecarboxylate, Etidin, Diethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate
399190010
ACRO399190010EA 73.8 EUR
ACRO399190010
1,4-Dihydro-2,6-dimethylpyridin-3,5-dicarbonsäure-diethylester 95%
Diethyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate
Formel: C₁₃H₁₉NO₄
Molecular Weight: 253,30 g/mol
Schmelzpunkt: 178…183 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005951
CAS-Nummer: 1149-23-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure