4-(2-Pyridyl)benzaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Pyridin-2-yl-benzaldehyde, 4-(Pyridin-2-yl)benzaldehyde
399240050
ACRO399240050EA 113 EUR
ACRO399240050
4-(2-Pyridyl)benzaldehyd 97%
4-(2-Pyridyl)benzaldehyd
Formel: C₁₂H₉NO
Molecular Weight: 183,21 g/mol
Schmelzpunkt: 51…53 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01863537
CAS-Nummer: 127406-56-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 54 °C
GC ≥96.0 %