Ethyl-4,4,4-trifluorobut-2-ynoate 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethyl 4,4,4-trifluorobut-2-ynoate
399325000
ACRO399325000EA
120
EUR
ACRO399325000
Ethyl-4,4,4-trifluorobut-2-ynoate 97%
Ethyl-4,4,4-trifluorobut-2-ynoate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formel:
C₆H₅F₃O₂ Molecular Weight: 166,099 g/mol Siedepunkt: 96…98 °C (750 mmHg) Dichte: 1,62 g/cm³ Flammpunkt: 6 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00192167 CAS-Nummer: 79424-03-6 UN: 3272 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...