6-Bromoxindol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Bromo-2-oxindole, 6-Bromoindolin-2-one
399435000
ACRO399435000EA
98.8
EUR
ACRO399435000
6-Bromoxindol 97%
6-Bromoxindol
Formel:
C₈H₆BrNO Molecular Weight: 212,05 g/mol Schmelzpunkt: 217…221 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179605 CAS-Nummer: 99365-40-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to orange to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 215 to 220 °C |
HPLC | ≥96.0 % |