6-Chloroxindol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Chloro-2-oxindole
399440250
ACRO399440250EA
120
EUR
ACRO399440250
6-Chloroxindol 98%
6-Chloroxindol
Formel:
C₈H₆ClNO Molecular Weight: 167,59 g/mol Schmelzpunkt: 195…199 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00209962 CAS-Nummer: 56341-37-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to tan Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 195 to 199 °C |
HPLC | ≥97.5 % |