tert-Butyl-1,4-diazepane-1-carboxylate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-BOC-hexahydro-1,4-diazepine, tert-Butyl 1,4-diazepane-1-carboxylate
399530050
ACRO399530050EA
73.7
EUR
ACRO399530050
tert-Butyl-1,4-diazepane-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-1,4-diazepane-1-carboxylate
Appearance: Colorless to yellow Liquid
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Molecular Weight: 200,28 g/mol Siedepunkt: 92…96 °C (,5 mmHg) Dichte: 1,029 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00276987 CAS-Nummer: 112275-50-0 UN: 2735 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |