Dibenzyldiisopropylphosphoramidit 90+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
399640050 399640250
ACRO399640050EA 83.5 EUR
ACRO399640050 ACRO399640250
Dibenzyldiisopropylphosphoramidit 90+%
Dibenzyldiisopropylphosphoramidit
Formel: C₂₀H₂₈NO₂P
Dichte: 1,028 g/cm³
Flammpunkt: 69 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00191988
CAS-Nummer: 108549-23-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to hazy colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥90.0 %