1-Acetylindole-3-carboxaldehyde 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Acetyl-3-indolecarboxaldehyde, 1-Acetyl-1H-indole-3-carbaldehyde
399700050
ACRO399700050EA
67.1
EUR
ACRO399700050
1-Acetylindole-3-carboxaldehyde 98%
1-Acetylindole-3-carboxaldehyde
Formel:
C₁₁H₉NO₂ Molecular Weight: 187,20 g/mol Schmelzpunkt: 165 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039691 CAS-Nummer: 22948-94-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 163 to 167 °C |
GC | ≥97.5 % |