1-Chloroisoquinolin-4-ol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Chloro-4-hydroxyisoquinoline
399780010
ACRO399780010EA
111
EUR
ACRO399780010
1-Chloroisoquinolin-4-ol 97%
1-Chloroisoquinolin-4-ol
Formel:
C₉H₆ClNO Molecular Weight: 179,61 g/mol Schmelzpunkt: 195…197 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03425941 CAS-Nummer: 3336-43-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light pink Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 184 to 192 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |