5-Brom-1H-indol-3-carbaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromoindole-3-carboxaldehyde, 5-Bromo-3-formylindole
399790050
ACRO399790050EA
73.2
EUR
ACRO399790050
5-Brom-1H-indol-3-carbaldehyd 97%
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde
Appearance: White to pink to light brown Powder
Formel:
C₉H₆BrNO Molecular Weight: 224,06 g/mol Schmelzpunkt: 205…206 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00152016 CAS-Nummer: 877-03-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to pink to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 200 to 207 °C |
HPLC | ≥96.0 % |