3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 3-(Boc-amino)-1-propanol, N-(3-Hydroxypropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, Boc-β-Ala-ol, 3-(BOC-amino)-1-propanol, tert-Butyl N-(3-Hydroxypropyl)carbamate

399800100 399800500
ACRO399800100EA 55.2 EUR
ACRO399800100 ACRO399800500
3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol 97%
3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol
Formel: C₈H₁₇NO₃
Dichte: 1,025 g/cm³
Flammpunkt: 109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191883
CAS-Nummer: 58885-58-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR