3-Brom-1-(trimethylsilyl)-1-propin 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 3-(Trimethylsilyl)propargyl bromide, (3-Bromoprop-1-yn-1-yl)trimethylsilane

399840010 399840050
ACRO399840010EA 41.1 EUR
ACRO399840010 ACRO399840050
3-Brom-1-(trimethylsilyl)-1-propin 97%
3-Brom-1-(trimethylsilyl)-1-propin
Formel: C₆H₁₁BrSi
Molecular Weight: 191.14 g/mol
Siedepunkt: 44…45 °C (2 mmHg)
Dichte: 1.351 g/cm³
Flammpunkt: 62 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00134460
CAS-Nummer: 38002-45-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR