6-Methoxy-2-naphthalinboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Methoxy-2-naphthylboronic acid, 6-Methoxy-2-naphthylboronic Acid
399860050
ACRO399860050EA
76.7
EUR
ACRO399860050
6-Methoxy-2-naphthalinboronsäure 97%
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Formel:
C₁₁H₁₁BO₃ Molecular Weight: 202,02 g/mol Schmelzpunkt: >295 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03093087 CAS-Nummer: 156641-98-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white to light brown Powder or crystalline powder |
Infrared spectrum | Authentic |
HPLC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |