4'-Methylacetanilid 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

400165000 400161000
ACRO400165000EA 259 EUR
ACRO400165000 ACRO400161000
4'-Methylacetanilid 99%
4'-Methylacetanilid
Formel: C₉H₁₁NO
Siedepunkt: 307 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 148…151 °C
Dichte: 1,21 g/cm³
Flammpunkt: 168 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008677
CAS-Nummer: 103-89-9
EINECS: 203-155-4
Merck Index: 13,00076

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to pink to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 151 °C
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR