4'-Methylacetanilid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
400165000
400161000
ACRO400165000EA
259
EUR
ACRO400165000
ACRO400161000
4'-Methylacetanilid 99%
4'-Methylacetanilid
Formel:
C₉H₁₁NO Siedepunkt: 307 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 148…151 °C Dichte: 1,21 g/cm³ Flammpunkt: 168 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008677 CAS-Nummer: 103-89-9 EINECS: 203-155-4 Merck Index: 13,00076 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to pink to light brown Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 147 to 151 °C |
GC | ≥98.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...