(R)-(-)-2-Amino-1-propanol 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: D(-)-Alaninol, D(-)-2-Amino-1-propanol

400440010 400440050
ACRO400440010EA 37.1 EUR
ACRO400440010 ACRO400440050
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol 98%
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Formel: C₃H₉NO
Molecular Weight: 75.11 g/mol
Siedepunkt: 173
Dichte: 0.965 g/cm³
Flammpunkt: 83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064413
CAS-Nummer: 35320-23-1
UN: 2735
ADR: 8 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -20° to -24° (20°C, 589 nm) (c=2, ethanol)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR