Alizarinrot S (Natriumsalz), rein, zertifiziert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

400480250 400481000
ACRO400480250EA 119 EUR
ACRO400480250 ACRO400481000
Alizarinrot S (Natriumsalz), rein, zertifiziert
Alizarinrot S (Natriumsalz)
Formel: C₁₄H₇NaO₇S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013049
CAS-Nummer: 130-22-3
EINECS: 204-981-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 590 to 599 nm
Visual transition interval from pH 9.4 (orange-brown) to pH 12.0 (violet)
BSC Certification Passes


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR