N-(2-Aminoethyl)morpholin 98+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

400751000 400750050 400750250
ACRO400751000EA 166 EUR
ACRO400751000 ACRO400750050 ACRO400750250
N-(2-Aminoethyl)morpholin 98+%
N-(2-Aminoethyl)morpholin
Formel: C₆H₁₄N₂O
Schmelzpunkt: 24 °C
Flammpunkt: 175 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006182
CAS-Nummer: 2038-03-1
EINECS: 218-011-6
UN: 2923
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to white to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4740 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR